MABN1524
Anti-CHCHD10 Antibody, clone 11F11.2
clone 11F11.2, from mouse
Sinonimo/i:
Coiled-coil-helix-coiled-coil-helix domain-containing protein 10, mitochondrial, Protein N27C7-4
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
11F11.2, monoclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CHCHD10(400916)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Neuroscience
Immunohistochemistry Analysis: A 1:50 dilution from a representative lot detected CHCHD10 in human small intestine, human tonsil, human liver, and human prostate cancer tissue.
Qualità
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected CHCHD10 in 10 µg of human brain tissue lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1