MABF934
Anti-phospho-SAMHD1 (Thr592) Antibody, clone T592P
clone T592P, from mouse
Sinonimo/i:
Deoxynucleoside triphosphate triphosphohydrolase SAMHD1, dNTPase, Dendritic cell-derived IFNG-induced protein, DCIP, Monocyte protein 5, MOP-5, SAM domain and HD domain-containing protein 1
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
T592P, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Confezionamento
antibody small pack of 25 μL
tecniche
flow cytometry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pThr592)
Informazioni sul gene
human ... SAMHD1(25939)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Western Blotting Analysis: A representative lot detected phospho-SAMHD1 (Thr592) in Western Blotting applications (Cribier, A., et. al. (2013). Cell Rep. 3(4):1036-43; Calantone, N., et. al. (2014). Immunity. 41(3):493-502; Coiras, M., et. al. (2016). Cell Rep. 14(9):2100-7).
Inflammation & Immunology
Qualità
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected phospho-SAMHD1 (Thr592) in CD4+ T lymphocytes (activated with PMA/IL-2) lysates.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1