MABF719
Anti-CD62L (L-Selectin) Antibody (mouse), FITC, clone MEL-14
clone MEL-14, 0.5 mg/mL, from rat
Sinonimo/i:
L-selectin, CD62 antigen-like family member L, Leukocyte adhesion molecule 1, LAM-1, Leukocyte-endothelial cell adhesion molecule 1, LECAM1, Lymph node homing receptor, Lymphocyte antigen 22, Ly-22, Lymphocyte surface MEL-14 antigen, CD62L
Origine biologica
rat
Livello qualitativo
Coniugato
FITC conjugate
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
MEL-14, monoclonal
Reattività contro le specie
mouse
Concentrazione
0.5 mg/mL
tecniche
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
mouse ... Sell(20343)
Descrizione generale
Qualità
Flow Cytometry Analysis: 0.25 µg of this antibody detected CD62L (L-Selectin) in one million C57Bl/6 splenocytes.