MABF538
Anti-CD127 (IL-7Ra) Antibody (mouse), FITC, clone A7R34
clone A7R34, 0.5 mg/mL, from rat
Sinonimo/i:
Interleukin-17 receptor A, IL-17 receptor A, IL-17RA, CD217
Origine biologica
rat
Livello qualitativo
Coniugato
FITC conjugate
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
A7R34, monoclonal
Reattività contro le specie
mouse
Confezionamento
antibody small pack of 25 μg
Concentrazione
0.5 mg/mL
tecniche
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
mouse ... Il7R(16197)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Inflammation & Immunology
Qualità
Flow Cytometry Analysis: 1 µg of this antibody detected CD127 (IL-7Ra) in one million C57Bl/6 splenocytes.