MABF433
Anti-CD45.1 (mouse), APC-Cy7, clone A20 Antibody
clone A20, 0.2 mg/mL, from mouse
Sinonimo/i:
Receptor-type tyrosine-protein phosphatase C, Leukocyte common antigen, L-CA, Lymphocyte antigen 5, Ly-5, T200, CD45
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
APC-Cy7
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
A20, monoclonal
Reattività contro le specie
mouse
Concentrazione
0.2 mg/mL
tecniche
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
mouse ... Ptprc(19264)
Descrizione generale
Applicazioni
Qualità
Flow Cytometry Analysis: 1 μg of this antibody detected CD45.1 in one million SJL splenocytes.