MABF403
Anti-CD27 Antibody (human), clone O323
clone O323, 0.5 mg/mL, from mouse
Sinonimo/i:
CD27 antigen, CD27L receptor, T-cell activation antigen CD27, T14, Tumor necrosis factor receptor superfamily member 7, CD antigen CD27
About This Item
Origine biologica
mouse
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
O323, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
0.5 mg/mL
tecniche
flow cytometry: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CD27(939)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Inflammation & Immunology