MABF376
Anti-CD11c Antibody (mouse), PE-Cy7, clone N418
clone N418, 0.2 mg/mL, from hamster(Armenian)
Sinonimo/i:
Integrin alpha-Xl, CD11 antigen-like family member C, Leukocyte adhesion glycoprotein p150,95 alpha chain, Leukocyte adhesion receptor p150,95, CD11c
About This Item
Origine biologica
hamster (Armenian)
Livello qualitativo
Coniugato
PE-Cy7
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
N418, monoclonal
Reattività contro le specie
mouse
Concentrazione
0.2 mg/mL
tecniche
flow cytometry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotipo
IgG
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
mouse ... Itgax(16411)
Categorie correlate
Descrizione generale
Qualità
Flow Cytometry Analysis: 1 µg of this antibody detected CD11c in one million C57Bl/6 splenocytes.