MABF3081
Anti-SLAMF6/NTB-A Antibody, clone NT-7
Sinonimo/i:
Activating NK receptor, CD352, Lymphocyte antigen 108, NK-T-B-antigen (NTB-A), SLAM family member 6
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
NT-7, monoclonal
PM
calculated mol wt 37 kDa
Purificato mediante
using protein G
Reattività contro le specie
human
Confezionamento
antibody small pack of 100
tecniche
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
Isotipo
IgG1κ
Sequenza dell’epitopo
Extracellular domain
N° accesso ID proteina
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
2-8°C
Informazioni sul gene
human ... SLAMF6(114836)
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Evaluated by Flow Cytometry in Human peripheral blood mononuclear cells (PBMC).
Flow Cytometry Analysis: 1.0ug of this antibody detected SLAMF6/NTB-A in one million Human peripheral blood mononuclear cells (PBMC).
Tested Applications
ELISA: A representative lot detected NTB-A/CD352 in ELISA application (Stark, S., et al. (2005). J Immunol Methods. 296(1-2):149-58).
Flow Cytometry Analysis: A representative lot detected NTB-A/CD352 in Flow Cytometry application (Flaig, R.M., et al. (2004). J Immunol. 172(11):6524-7; Messmer, B., et al. (2006). J Immunol. 176(8):4646-50).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Ricostituzione
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1