MABF2767
Anti-MERS-CoV NP Antibody
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
#20, monoclonal
PM
calculated mol wt 25.05 kDa
observed mol wt ~45 kDa
Reattività contro le specie
virus
Confezionamento
antibody small pack of 100 μg
tecniche
ELISA: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2b
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
Unknown ... N nucleocapsid protein(14254601)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Evaluated by Western Blotting with recombinant MERS-CoV nucleoprotein
Western Blotting Analysis: A 1:1,000,000 dilution of this antibody detected recombinant Middle East respiratory syndrome-related coronavirus (MERS-CoV) Nucleoprotein.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A representative lot detected MERS-CoV NP in Western Blotting applications (Yamaoka, Y., et. al. (2016). Front Microbiol. 7:509).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated MERS-CoV NP in Immunoprecipitation applications (Yamaoka, Y., et. al. (2016). Front Microbiol. 7:509).
ELISA Analysis: A representative lot detected MERS-CoV NP in ELISA applications (Yamaoka, Y., et. al. (2016). Front Microbiol. 7:509).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1