MABF220
Anti-mA20 Antibody/TNFAIP3, clone 37
clone 37, 0.5 mg/mL, from rat
Sinonimo/i:
Tumor necrosis factor alpha-induced protein 3, TNF alpha-induced protein 3, Putative DNA-binding protein A20, Zinc finger protein A20
Origine biologica
rat
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
37, monoclonal
Reattività contro le specie
mouse
Concentrazione
0.5 mg/mL
tecniche
flow cytometry: suitable
Isotipo
IgMκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
mouse ... Tnfaip3(21929)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Inflammation & Immunology
Apoptosis - Additional
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2