MABF215
Anti-NOD1/CARD4 Antibody, clone 021
clone 021, 1 mg/mL, from mouse
Sinonimo/i:
Nucleotide-binding oligomerization domain-containing protein 1, Caspase recruitment domain-containing protein 4
Scegli un formato
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
021, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
flow cytometry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... NOD1(10392)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Inflammation & Immunology
Immunoglobulins & Immunology
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1