MABF2003
Anti-CD11a Antibody, clone BU17
clone BU17, from mouse
Sinonimo/i:
Integrin alpha-L, CD11 antigen-like family member A, Leukocyte adhesion glycoprotein LFA-1 alpha chain, LFA-1A, Leukocyte function-associated molecule 1 alpha chain
About This Item
Origine biologica
mouse
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
BU17, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Confezionamento
antibody small pack of 25 μg
tecniche
flow cytometry: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ITGAL(3683)
Categorie correlate
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Inflammation & Immunology
Qualità
Flow Cytometry Analysis: 1 µg of this antibody detected CD11a in one million human peripheral blood mononuclear cells.