MABF169B
Anti-CD8a (human), violetFluor® 450, clone RPA-T8 Antibody
clone RPA-T8, from mouse, violetFluor® 450
Sinonimo/i:
T-cell surface glycoprotein CD8 alpha chain, T-lymphocyte differentiation antigen T8/Leu-2, CD antigen CD8a, CD8a,
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
violetFluor® 450
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
RPA-T8, monoclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
flow cytometry: suitable
N° accesso UniProt
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CD8A(925)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Inflammation & Immunology
Immunoglobulins & Immunology
Qualità
Flow Cytometry Analysis: 0.25 μg from a representative lot detected CD8a in one million human peripheral blood lymphocytes.
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Note: It is recommended to store the product undiluted at 2-8°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.