MABF153B
Anti-F4/80 (mouse), violetFluor® 450, clone BM8.1 Antibody
clone BM8.1, from rat, violetFluor® 450
Sinonimo/i:
EGF-like module-containing mucin-like hormone receptor-like 1, Cell surface glycoprotein F4/80, EGF-like module receptor 1, EMR1 hormone receptor, F4/80
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rat
Livello qualitativo
Coniugato
violetFluor® 450
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
BM8.1, monoclonal
Reattività contro le specie
mouse
Confezionamento
antibody small pack of 25 μg
tecniche
flow cytometry: suitable
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso UniProt
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
mouse ... Adgre1(13733)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Inflammation & Immunology
Immunoglobulins & Immunology
Qualità
Flow Cytometry Analysis: 0.5 μg from a representative lot detected F4/80 in one million C57Bl/6 bone marrow cells stained with PerCP-Cy5.5 Anti-mouse CD11b.
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Note: It is recommended to store the product undiluted at 2-8°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.