MABF1514
Anti-IL-12/IL-23 p40 (mouse), PE, clone C17.8 Antibody
clone C17.8, from rat, PE
Sinonimo/i:
Interleukin-12 subunit beta (IL-12B), Cytotoxic lymphocyte maturation factor 40 kDa subunit (CLMF p40), IL-12 subunit p40, IL-12/IL-23 p40
About This Item
Origine biologica
rat
Livello qualitativo
Coniugato
PE
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
C17.8, monoclonal
Reattività contro le specie
mouse
tecniche
flow cytometry: suitable
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
mouse ... Il12B(16160)
Categorie correlate
Descrizione generale
Qualità
Flow Cytometry Analysis: 0.125 μg from a representative lot detected IL-12/IL-23 p40 in mouse macrophages.