MABF150C
Anti-IL-2 (mouse), APC, clone JES6-5H4 Antibody
clone JES6-5H4, from rat, Allophycocyanin conjugate
Sinonimo/i:
Interleukin-2 (IL-2), T-cell growth factor (TCGF), IL-2
About This Item
Origine biologica
rat
Livello qualitativo
Coniugato
Allophycocyanin conjugate
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
JES6-5H4, monoclonal
Reattività contro le specie
mouse
Confezionamento
antibody small pack of 25 μg
tecniche
flow cytometry: suitable
Isotipo
IgG2bκ
Descrizione generale
Applicazioni
Qualità
Flow Cytometry Analysis: 0.06 μg from a representative lot detected IL-2 in one million C57Bl/6 splenocytes.