MABF146E
Anti-CD45.1 (Mouse), violetFluor® 450, clone A20 Antibody
clone A20, from mouse, violetFluor® 450
Sinonimo/i:
Receptor-type tyrosine-protein phosphatase C, Leukocyte common antigen (L-CA), Lymphocyte antigen 5 (Ly-5), T200, CD45, CD45.1
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
violetFluor® 450
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
A20, monoclonal
Reattività contro le specie
mouse
tecniche
flow cytometry: suitable
N° accesso UniProt
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
mouse ... Ptprc(19264)
Descrizione generale
Applicazioni
Qualità
Flow Cytometry Analysis: 0.5 μg from a representative lot detected CD45.1 in one million SJL splenocytes.