MABF145E
Anti-TCR beta chain (mouse), violetFluor® 450, clone H57-597 Antibody
clone H57-597, from hamster(Armenian), violetFluor® 450
Sinonimo/i:
Pre T-cell antigen receptor alpha (pT-alpha or pTa), gp33, pT-alpha-TCR, TCR beta chain
About This Item
Origine biologica
hamster (Armenian)
Livello qualitativo
Coniugato
violetFluor® 450
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
H57-597, monoclonal
Reattività contro le specie
mouse
Confezionamento
antibody small pack of 25 μg
tecniche
flow cytometry: suitable
Isotipo
IgG
N° accesso UniProt
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
mouse ... Tcrb(21577)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Inflammation & Immunology
Immunoglobulins & Immunology
Qualità
Flow Cytometry Analysis: 0.25 μg from a representative lot detected TCR beta chain in one million C57Bl/6 splenocytes.
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Note: It is recommended to store the product undiluted at 2-8°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.