MABE978
Anti-Paired box protein Pax-1 Antibody, clone 7F11.2
clone 7F11.2, from mouse
Sinonimo/i:
HuP48, Paired box protein Pax-1
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
7F11.2, monoclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: suitable
Isotipo
IgG2bκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PAX1(5075)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Qualità
Western Blotting Analysis: 2.0 µg/mL of this antibody detected Paired box protein Pax-1 in 10 µg of K562 cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1