MABE884
Anti-Lin-28B, clone 17A2 Antibody
clone 17A2, from mouse
Sinonimo/i:
Protein lin-28 homolog B, Lin-28B
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
17A2, monoclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... LIN28B(389421)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Epigenetics & Nuclear Function
Nuclear Receptors
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected Lin28B in K-562 cells (Prof. N. Kim, Seoul National University).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated Lin28B in Huh7 cell lysate (Prof. N. Kim, Seoul National University).
Qualità
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected Lin28B in 10 µg of HepG2 cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1