MABE56
Anti-pan Ago Antibody, clone 2A8
clone 2A8, from mouse
Sinonimo/i:
eukaryotic translation initiation factor 2C, 2, protein argonaute-2, argonaute 2, Protein slicer, argonaute2, PAZ Piwi domain protein, Eukaryotic translation initiation factor 2C, Argonaute2, Argonaute4, Ago4, Protein argonaute-4
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2A8, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Confezionamento
antibody small pack of 25 μg
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... AGO1(26523)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot was used by an independent laboratory in IC. (Nelson, P., et al. (2007). RNA. 13:1787–1792.)
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot was used by an independent laboratory in IH. (Nelson, P., et al. (2007). RNA. 13:1787–1792.)
Epigenetics & Nuclear Function
Transcription Factors
RNA Metabolism & Binding Proteins
Qualità
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected Ago on 10 µg of HeLa cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Note that this antibody has been reported to cross-react with radixin (~70 kDa). (Nelson, P., et al. (2007). RNA. 13:1787–1792.)
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
HeLa cell lysate
Altre note
Esclusione di responsabilità
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1