MABE441
Anti-HJURP Antibody, clone 144K/B1
clone 144K/B1, from mouse
Sinonimo/i:
Holliday junction recognition protein, 14-3-3-associated AKT substrate, Fetal liver-expressing gene 1 protein, Up-regulated in lung cancer 9, HJURP
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
144K/B1, monoclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
ChIP: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2bκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... HJURP(55355)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Chromatin Immunoprecipitation (ChIP) Analysis: A representative lot immmunoprecipitated HJURP in HEK293 cell lysate (Ana Losada, CNIO, Madrid, Spain).
Qualità
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected HJURP in 10 µg of HEK293 cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Altre note
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1