MABE369
Anti-Suv4–20h2 Antibody, clone 6B9
clone 6B9, from rat
Sinonimo/i:
Histone-lysine N-methyltransferase SUV420H2, Lysine N-methyltransferase 5C, Suppressor of variegation 4-20 homolog 2, Su(var)4-20 homolog 2, Suv4-20h2
About This Item
Origine biologica
rat
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
6B9, monoclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: suitable
Isotipo
IgG2bκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SUV420H2(84787)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Epigenetics & Nuclear Function
Chromatin Biology
Qualità
Western Blot Analysis: 4.0 µg/mL of this antibody detected Suv4-20h2 in 10 µg of H9 human embryonic stem cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
H9 human embryonic stem cell lysate
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1