Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
AE25, monoclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
2
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartibiological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
AE25, monoclonal
species reactivity
human
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... EZH2(2146)
General description
Circa 80 kDa, osservato. Uniprot descrive isoforme multiple comprese nell′intervallo di 80-86 kDa
L'EZH2 (potenziatore di zeste omologo-2), noto anche come Enx1, è un membro del gruppo di proteine polycomb ed è coinvolto nella regolazione del ciclo cellulare. EZH2, trimetilando la lisina 27 dell′istone H3 sul sito di metilazione H3K27, reprime la trascrizione genica. Questa attività è dimostrata dal fatto che il knockdown dell'EZH2 mediato da RNAi ha come risultato la perdita della trimetilazione di H3K27. Durante gli stadi iniziali della genesi dell'embrione, l′espressione di EZH2 è ubiquitaria, mentre si limita al sistema nervoso centrale e periferico e ai siti emopoietici fetali durante lo sviluppo successivo. Nell'adulto, l′espressione di EZH2 è limitata alla milza, ai testicoli e alla placenta. I geni EZH2 e BMI-1 sono coespressi nelle cellule Reed-Sternberg, tipiche del linfoma di Hodgkin. La loro coespressione è associata anche alle cellule ciclanti e al grado di malignità nel linfoma non-Hodgkin a cellule B. EZH2 è coinvolto nella progressione del cancro alla prostata ed è stato identificato come un marcatore del carcinoma mammario aggressivo. Per questo gene sono state identificate due varianti di trascrizione che codificano isoforme distinte.
Immunogen
Proteina ricombinante, con tag MBP, corrispondente all'EZH2 umano.
Application
Analisi di Western blot: un lotto rappresentativo diluito 1:500 ha permesso di rivelare l'EZH2 in lisati di cellule Jurkat e HeLa.
Saggio immunoistochimico: un lotto rappresentativo ha permesso di rivelare l'EZH2 in tessuto di carcinoma mammario (Pietersen et al., 2008)
Saggio immunoistochimico: un lotto rappresentativo ha permesso di rivelare l'EZH2 in tessuto di carcinoma mammario (Pietersen et al., 2008)
Categoria di ricerca
Epigenetica & funzione nucleare
Epigenetica & funzione nucleare
Questo anticorpo anti-EZH2, clone AE25, è stato convalidato per la rivelazione dell'EZH2 in Western blotting e IHC.
Sottocategoria di ricerca
Biologia della cromatina
Biologia della cromatina
Physical form
Formato: purificata
IgG1κ monoclonali di topo purificate, in tampone contenente Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM con lo 0,05% di azoturo di sodio.
Purificato con proteina G
Preparation Note
Stabile per 1 anno a 2-8°C dalla data di ricevimento.
Analysis Note
Controllo
Lisato di cellule T47D
Lisato di cellule T47D
Valutata mediante Western blotting su lisato di cellule T47D.
Saggio di Western blotting: questo anticorpo diluito 1:1.000 ha permesso di rivelare l'EZH2 in 10 µg di lisato di cellule T47D.
Saggio di Western blotting: questo anticorpo diluito 1:1.000 ha permesso di rivelare l'EZH2 in 10 µg di lisato di cellule T47D.
Other Notes
Sostituisce: 04-1047
Disclaimer
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Still not finding the right product?
Provate il nostro Motore di ricerca dei prodotti per restringere le opzioni.
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c