MABE2022
Anti-GINS2/PSF2 Antibody, clone 78C
Sinonimo/i:
DNA replication complex GINS protein PSF2;GINS complex subunit 2
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
78C, monoclonal
PM
calculated mol wt 21.43 kDa
Purificato mediante
using protein G
Reattività contro le specie
human
Confezionamento
antibody small pack of 100 μg
tecniche
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2a
Sequenza dell’epitopo
Unknown
N° accesso ID proteina
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... GINS2(51659)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Evaluated by Immunocytochemistry in A431 cells.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:250 dilution of this antibody detected GINS2/PSF2 in A431 cells.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A representative lot detected GINS2/PSF2 in Western Blotting application (Aparicio, T., et al. (2009). Nucleic Acids Res. 37(7); 2087-95).
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected GINS2/PSF2 in Immunocytochemistry application (Aparicio, T., et al. (2009). Nucleic Acids Res. 37(7); 2087-95).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated GINS2/PSF2 in Immunoprecipitation application (Aparicio, T., et al. (2009). Nucleic Acids Res. 37(7); 2087-95).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1