MABE1921
Anti-DDX3 Antibody, clone AO196
Sinonimo/i:
Anti-DDX3 Antibody, clone AO196
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
AO196, monoclonal
PM
calculated mol wt 73.24 kDa
observed mol wt ~73 kDa
Purificato mediante
using protein G
Reattività contro le specie
human
Confezionamento
antibody small pack of 100 μL
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
Sequenza dell’epitopo
N-terminal
N° accesso ID proteina
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... DDX3X(1654)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Evaluated by Western Blotting in MCF-7 cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected DDX3 in MCF-7 cell lysate.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution from a representative lot detected DDX3 in MDA-MB-231 cell lysate.
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected DDX3 in Immunofluorescence applications (Heerma van Voss, M.R., et al. (2018). Oncogene. 37(1):63-74).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated DDX3 in Immunoprecipitation applications (Angus, A.G., et al. (2010). J Gen Virol. 91(Pt 1):122-32).
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected DDX3 in Immunocytochemistry applications (Angus, A.G., et al. (2010). J Gen Virol. 91(Pt 1):122-32).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected DDX3 in Western Blotting applications (Angus, A.G., et al. (2010). J Gen Virol. 91(Pt 1):122-32; Heerma van Voss, M.R., et al. (2018). Oncogene. 37(1):63-74).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1