MABE1918
Anti-TAF-15 Antibody, clone 12F11
clone 12F11, from rat
Sinonimo/i:
TATA-binding protein-associated factor 2N, 68 kDa TATA-binding protein-associated factor, TAF(II)68, TAFII68, RNA-binding protein 56
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rat
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
12F11, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Confezionamento
antibody small pack of 25 μg
tecniche
ELISA: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2cκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TAF15(8148)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Epigenetics & Nuclear Function
ELISA Analysis: A representative lot detected TAF-15 in ELISA applications (Suarez-Calvet, M., et. al. (2016). Acta Neuropathol. 131(4):587-604).
Qualità
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected TAF-15 in HEK293 cell lysate.