MABE1911
Anti-Daxx Antibody, clone Daxx5.14
clone DAXX5.14, from mouse
Sinonimo/i:
Death domain-associated protein 6, hDaxx, ETS1-associated protein 1, EAP1, Fas death domain-associated protein
About This Item
Origine biologica
mouse
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
DAXX5.14, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Confezionamento
antibody small pack of 25 μg
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... DAXX(1616)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Daxx in Western Blotting applications (Nefkens, I., et. al. (2003). J Cell Sci. 116(Pt 3):513-24).
Epigenetics & Nuclear Function
Qualità
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:50 dilution of this antibody detected Daxx in human testis tissue sections.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1