MABE1881
Anti-EBNA-1 Antibody, clone 1EB12
Sinonimo/i:
Anti-Epstein-Barr nuclear antigen 1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1EB12, monoclonal
PM
calculated mol wt 56.43 kDa
observed mol wt ~56 kDa
Purificato mediante
using protein G
Reattività contro le specie
virus
Confezionamento
antibody small pack of 100 μL
tecniche
ELISA: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
Sequenza dell’epitopo
N-terminal
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
vaccinia virus ... EBNA-1(3783774)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Evaluated by Western Blotting in Raji cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected EBNA-1 in Raji cell lysate.
Tested Applications
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated EBNA-1 in Immunoprecipitation application. (Duellman, S.J., et al. (2009). PLoS One. 4(2):e4614; Sun, X., et al. (2010). Proc Natl Acad Sci USA. 107(7):3146-51).
ELISA Analysis: A representative lot detected EBNA-1 in ELISA application. (Duellman, S.J., et al. (2009). PLoS One. 4(2):e4614).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected EBNA-1 in Western Blotting application. (Duellman, S.J., et al. (2009). PLoS One. 4(2):e4614; Sun, X., et al. (2010). Proc Natl Acad Sci USA. 107(7):3146-51).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1