MABE1805
Anti-Rabex-5 Antibody, clone G32
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
G32, monoclonal
PM
calculated mol wt 56.89 kDa
observed mol wt ~57 kDa
Purificato mediante
using protein G
Reattività contro le specie
human
Confezionamento
antibody small pack of 100 μg
tecniche
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
Sequenza dell’epitopo
N-terminal
N° accesso ID proteina
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... RABGEF1(2742)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Evaluated by Western Blotting in lysates from HeLa cells.
Western Blotting Analysis (WB): A 1:1,000 dilution of this antibody detected Rabex-5 in lysates from HeLa cells transfected with either Rabex-5 siRNA or Lamin siRNA. Higher expression was detected in Lamin siRNA transfected HeLa cells.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Rabex-5 in Western Blotting applications (Penengo, L., et al. (2006). Cell. 124(6): 1183-95).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1