MABE1531
Anti-Nuf2 Antibody, clone 28-37
clone 28-37, from mouse
Sinonimo/i:
Kinetochore protein Nuf2, Cell division cycle-associated protein 1, hNuf2, hNuf2R, hsNuf2
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
28-37, monoclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... NUF2(83540)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated Nuf2 (Stucke, V.M., et al. (2004). Chromosoma. 113(1):1-15).
Epigenetics & Nuclear Function
Cell Cycle, DNA Replication & Repair
Qualità
Western Blotting Analysis: A 1:125 dilution of this antibody detected Nuf2 in 10 µg of HeLa cell acid extract.
Descrizione del bersaglio
Linkage
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1