MABE1115
Anti-Pax1 Antibody, clone 5A2
from rat
Sinonimo/i:
Paired box protein Pax-1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rat
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
monoclonal
Reattività contro le specie
mouse, human
Confezionamento
antibody small pack of 25 μg
tecniche
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG2a
N° accesso UniProt
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
mouse ... Pax1(18503)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Apoptosis & Cancer
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected Pax1 in Immunohistochemistry applications (Feederle, R., et. al. (2016). Monoclon Antib Immunodiagn Immunother. [Epub ahead of print]; Kist, R., et. al. (2014). PLoS Genet. 10(10):e1004709).
Immunohistochemistry Analysis: A 1:200 dilution from a representative lot detected Pax1 in Embryonic mouse head (E14.5) (Courtesy of Dr. Heiko Peters, Ph.D., Institute of Genetic Medicine, Newcastle University, United Kingdom).
Western Blotting Analysis: A 1:10 dilution from a representative lot detected Pax1 in d11.5 embryonic vertebral column tissue lysates (Courtesy of Dr. Heiko Peters, Ph.D., Institute of Genetic Medicine, Newcastle University, United Kingdom).
Qualità
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected Pax1 in 10 µg of m ouse esophagus tissue lysate.
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1