MABE1064
Anti-HsSAS-6 Antibody, clone 91.390.21
from mouse
Sinonimo/i:
Spindle assembly abnormal protein 6 homolog
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
monoclonal
Reattività contro le specie
human
Confezionamento
antibody small pack of 25 μg
tecniche
immunofluorescence: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2b
N° accesso UniProt
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SASS6(163786)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Apoptosis & Cancer
Western Blotting Analysis: A representative lot detected HsSAS-6 in RNAi in U2OS cell lysates (Courtesy of Professor Dr. Erich Nigg, Ph.D; Biozentrum, University of Basel, Switzerland).
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected HsSAS-6 in RNAi followed by immunofluorescence (Courtesy of Professor Dr. Erich Nigg, PhD; Biozentrum, University of Basel, Switzerland).
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected HsSAS-6 in Immunofluorescence applications (Kleylein-Sohn, J. et. al. (2007). Dev Cell. 13(2):190-202 ; Sonnen, K..,et. al. (2012). Biol Open 1(10):965-76; Arquint, C., et al. (2012). J Cell Sci. 125(Pt 5):1342-52 ).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot detected HsSAS-6 in RNAi followed by immunoprecipitation (Courtesy of Professor Dr. Erich Nigg, PhD; Biozentrum, University of Basel, Switzerland).
Qualità
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected HsSAS-6 in 10 µg of U2OS cell lysate.
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1