MABE1025
Anti-Tankyrase-2 Antibody, clone 2F5.1
clone 2F5.1, from mouse
Sinonimo/i:
TANK2, Tankyrase-2, ADP-ribosyltransferase diphtheria toxin-like 6, ARTD6, Poly [ADP-ribose] polymerase 5B, TNKS-2, TRF1-interacting ankyrin-related ADP-ribose polymerase 2, Tankyrase II, Tankyrase-like protein, Tankyrase-related protein
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2F5.1, monoclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: suitable
Isotipo
IgG2bκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TNKS2(80351)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Epigenetics & Nuclear Function
General Post-translation Modification
Qualità
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected Tankyrase-2 in 10 µg of Jurkat cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1