MABD127
Anti-FBXO15 Antibody, clone 3B11.1
clone 3B11.1, from mouse
Sinonimo/i:
F-box only protein 15
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
3B11.1, monoclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: suitable
Isotipo
IgMκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... FBXO15(201456)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Stem Cell Research
Ubiquitin & Ubiquitin Metabolism
Qualità
Western Blotting Analysis: A 1:250 dilution of this antibody detected FBXO15 in 10 µg of human H9 embryonic stem cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2