MABC713
Anti-KEAP1, clone 7G4B10 Antibody
clone 7G4B10, from mouse
Sinonimo/i:
Kelch-like ECH-associated protein 1, Cytosolic inhibitor of Nrf2, INrf2, Kelch-like protein 19, KEAP1
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
7G4B10, monoclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... KEAP1(9817)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
ELISA: A representative lot detected control Antigen (100 ng) and Antigen (10 ng, 50 ng, 100 ng) in ELISA (Direct).
Apoptosis & Cancer
Apoptosis - Additional
Qualità
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2