MABC708
Anti-SND1, clone 2D7 Antibody
ascites fluid, clone 2D7, from mouse
Sinonimo/i:
Staphylococcal nuclease domain-containing protein 1, 100 kDa coactivator, EBNA2 coactivator p100, Tudor domain-containing protein 11, p100 co-activator, SND1
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2D7, monoclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SND1(27044)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Apoptosis & Cancer
Tumor Markers
Qualità
Western Blotting Analysis: A 1:500-1:2,000 dilution of this antibody detected SND1 in HeLa, Jurkat, HepG2, and SMMC-7721 cell lysates.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.