MABC43
Anti-Mcl-1 Antibody, clone RC13
clone RC13, from mouse
Sinonimo/i:
myeloid cell leukemia sequence 1 (BCL2-related), myeloid cell leukemia sequence 1, isoform 1, Bcl-2-like protein 3, Bcl-2-related protein EAT/mcl1, myeloid cell leukemia ES, induced myeloid leukemia cell differentiation protein Mcl-1
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
RC13, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Confezionamento
antibody small pack of 25 μL
tecniche
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MCL1(4170)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Immunoprecipitation Analysis: A previous lot was used by an independent laboratory in IP (Han, J., et al. (2005). Biological Chemistry. 280:16383-16392).
Apoptosis & Cancer
BCL2 & Inhibition
Qualità
Western Blot Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Mcl-1 in 10 µg of Raji cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Linkage
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Raji cell lysate
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato