MABC42
Anti-Pleiotrophin Antibody, clone 3B10
clone 3B10, from mouse
Sinonimo/i:
pleiotrophin, neurite growth-promoting factor 1, Heparin-binding brain mitogen, heparin binding growth factor 8, Heparin-binding growth-associated molecule, heparin affin regulatory protein, Heparin-binding neurite outgrowth-promoting factor 1, pleiotrop
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
3B10, monoclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PTN(5764)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Apoptosis & Cancer
Apoptosis - Additional
Developmental Neuroscience
Qualità
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected Pleiotrophin in 10 µg of human placenta tissue lysate.
Descrizione del bersaglio
Linkage
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Risultati analitici
Human placenta tissue lysate
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2