MABC1703
Anti-CCL22/MDC Antibody, clone 6F5.7
clone 6F5.7
Scegli un formato
CHF 160.00
Spedizione prevista il04 maggio 2025
Scegli un formato
About This Item
CHF 160.00
Spedizione prevista il04 maggio 2025
Prodotti consigliati
Specificità
Immunogeno
Ricostituzione
Stoccaggio e stabilità
Esclusione di responsabilità
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2