MABC1637
Anti-xCT Antibody, clone 3A12
Origine biologica
rat
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
3A12, monoclonal
PM
calculated mol wt 55.42 kDa
observed mol wt ~57 kDa
Purificato mediante
using protein G
Reattività contro le specie
human
Confezionamento
antibody small pack of 100 μg
tecniche
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2a
Sequenza dell’epitopo
N-terminal cytoplasmic domain
N° accesso ID proteina
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
rat ... SLC7A11(23657)
Categorie correlate
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Evaluated by Western Blotting in HepG2 cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:125 dilution of this antibody detected Cystine/glutamate transporter (xCT) in HepG2 cell lysates.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A 1:125 dilution from a representative lot detected Cystine/glutamate transporter (xCT) in A549 cell lysate.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:50 dilution from a representative lot detected V (xCT) in A549 cells.
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Cystine/glutamate transporter (xCT) in Western Blotting applications (Doll, S., et al. (2019). Nature.;575(7784):693-698).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1