MABC1614
Anti-AATF Antibody, clone 1B2D8
from rat
Sinonimo/i:
Protein AATF, Apoptosis-antagonizing transcription factor, Rb-binding protein Che-1, Traube protein
About This Item
Origine biologica
rat
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
monoclonal
Reattività contro le specie
human, mouse
Confezionamento
antibody small pack of 25 μg
tecniche
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2a
N° accesso UniProt
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... AATF(26574)
mouse ... Aatf(56321)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Western Blotting Analysis: A representative lot detected AATF in Western Blotting applications (Ishigaki, S., et. al. (2010). Cell Death Differ. 17(5):774-86).
Apoptosis & Cancer
Qualità
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1