MABC1609
Anti-AIF Antibody, clone 3C11
Sinonimo/i:
Apoptosis-inducing factor 1, mitochondrial, Programmed cell death protein 8
About This Item
Origine biologica
mouse
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
Informazioni sul gene
human ... AIFM1(9131)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Apoptosis & Cancer
Qualità
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected AIF in 10 µg of A431 cell lysates.