MABC1227
Anti-PIP4K2B (PIP5K2B) Antibody, clone 7D10.1
clone 7D10.1, from mouse
Sinonimo/i:
Phosphatidylinositol 5-phosphate 4-kinase type-2 beta, 1-phosphatidylinositol 5-phosphate 4-kinase 2-beta, Diphosphoinositide kinase 2-beta, Phosphatidylinositol 5-phosphate 4-kinase type II beta, PI(5)P 4-kinase type II beta, PIP4KII-beta, PtdIns(5)P-4-
About This Item
Origine biologica
mouse
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
7D10.1, monoclonal
Reattività contro le specie
mouse
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
human (based on 100% sequence homology)
tecniche
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PIP4K2B(8396)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Apoptosis & Cancer
Qualità
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected PIP4K2B (PIP5K2B) in 10 µg of L-929 mouse fibroblast lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1