MABC1211
Anti-Sorting Nexin-17 Antibody, clone 4B8.1
clone 4B8.1, from mouse
Sinonimo/i:
Sorting nexin-17, SNX17
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
4B8.1, monoclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2bκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SNX17(9784)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Apoptosis & Cancer
Vesicular Trafficking
Qualità
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected Sorting Nexin-17 in 10 µg of U251 cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1