MABC1138
Anti-HPCAL1 Antibody, clone 5A5
clone 5A5, from mouse
Sinonimo/i:
Hippocalcin-like protein 1, Calcium-binding protein BDR-1, HLP2, Visinin-like protein 3, VILIP-3
About This Item
Origine biologica
mouse
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
5A5, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Confezionamento
antibody small pack of 25 μg
tecniche
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... HPCAL1(3241)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
ELISA Analysis: A representative lot detected HPCAL1 in ELISA applications (Chen, Y., et. al. (2014). Monoclon Antib Immunodiagn Immunother. 33(1):20-7).
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:50-250 Dilution from a representative lot detected HPCAL1 in human kidney and human cerebellum tissue sections.
Apoptosis & Cancer
Qualità
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected HPCAL1 in Panc-1 cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2