MABC1136
Anti-RKIP Antibody, clone 7F12
clone 7F12, from mouse
Sinonimo/i:
Raf kinase inhibitor protein, Phosphatidylethanolamine-binding protein 1, PEBP-1, HCNPpp, Neuropolypeptide h3, Prostatic-binding protein
About This Item
Origine biologica
mouse
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
7F12, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Confezionamento
antibody small pack of 25 μg
tecniche
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PEBP1(5037)
Categorie correlate
Descrizione generale
Specificità
Applicazioni
Qualità
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected RKIP in HEK293 cell lysates.