MAB88079
Anti-Heat Shock Factor II Antibody, clone 3E2
clone 3E2, Chemicon®, from rat
Sinonimo/i:
HSFII
About This Item
Origine biologica
rat
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
3E2, monoclonal
Reattività contro le specie
human, monkey, mouse
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2a
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... HSF2(3298)
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Epigenetics & Nuclear Function
Transcription Factors
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
POSITIVE CONTROL:
NIH-3T3 cells
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2