MAB8616
Anti-Varicella-Zoster Virus Antibody, Immediate Early Gene 62
Chemicon®, from mouse
Scegli un formato
Scegli un formato
About This Item
IHC
IP
WB
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
monoclonal
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
Condizioni di spedizione
wet ice
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Immunoprecipitation
Western blotting
Final working dilutions must be determined by end user.
Infectious Diseases
Infectious Diseases - Viral
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
WGK 2