MAB5778-I
Anti-NMDAR2B Antibody, C-term Antibody, clone 1C6.5C4
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1C6.5C4, monoclonal
PM
calculated mol wt 166.07 kDa
observed mol wt ~170 kDa
Reattività contro le specie
rat, human, mouse, rabbit
Confezionamento
antibody small pack of 100 μL
tecniche
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Evaluated by Western Blotting in Rat brain tissue lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected NMDAR2B in Rat brain tissue lysate.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A representative lot detected NMDAR2B in Western Blotting applications (Laurie, D.J., et. al. (1997). Mol. Brain Res. 51(1-2):23-32).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1